Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate 97%
|
Atención
|
H64988.06EA
152
EUR
H64988.06
H64988.03
Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate 97%
Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₂S MW: 222,26 g/mol Pto. de fusión: 241…245 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00102724 Núm. CAS: 50850-93-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...