2,4-Dibromobenzyl alcohol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H64741.MDEA 44.9 EUR
H64741.MD
2,4-Dibromobenzyl alcohol 98%
2,4-Dibromobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆Br₂O
MW: 265,98 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09996906
Núm. CAS: 666747-06-4