2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H64704.06EA 128 EUR
H64704.06 H64704.03
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 98%
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
Formula: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Pto. Ebullición: 79 °C (50 mmHg)
Densidad: 1,372
Pto. de inflamación: 17 °C (63 °F)
Número MDL: MFCD00039236
Núm. CAS: 708-64-5
EINECS: 211-903-6
ADR: 3,II