3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H64683.06EA 288 EUR
H64683.06
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 97%
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095083
Núm. CAS: 375368-80-2