3-Bromobenzamide 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H64672.14EA 62.3 EUR
H64672.14 H64672.22
3-Bromobenzamide 99%
3-Bromobenzamide
Formula: C₇H₆BrNO
MW: 200,04 g/mol
Pto. de fusión: 156…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017127
Núm. CAS: 22726-00-7