(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H64654.03EA
229
EUR
H64654.03
H64654.MD
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 97%
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₁₇NO₅ MW: 231,25 g/mol Pto. de fusión: 181 °C |
Número MDL:
MFCD04114909 Núm. CAS: 869681-70-9 ADR: 6.1,III |