2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H64551.14EA 310 EUR
H64551.14 H64551.06
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97+%
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₈N₂
MW: 120,15 g/mol
Pto. de fusión: 78…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659751
Núm. CAS: 10592-27-5