3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H64546.03EA 107 EUR
H64546.03
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClNO₂
MW: 187,62 g/mol
Pto. de fusión: 242…244 °C
Número MDL: MFCD03791117
Núm. CAS: 876-03-9