1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H64537.14EA 395 EUR
H64537.14 H64537.03 H64537.06
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 97%
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one
Formula: C₆H₅N₃O
MW: 135,13 g/mol
Pto. de fusión: 345…350 °C
Número MDL: MFCD08234923
Núm. CAS: 3680-71-5