2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H64473.03EA 389 EUR
H64473.03 H64473.MD
2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine 95%
2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₅ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095216
Núm. CAS: 374633-32-6