5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H64438.06EA 265 EUR
H64438.06 H64438.03
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445659
Núm. CAS: 189628-37-3