Methyl-5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H64417.03EA 152 EUR
H64417.03 H64417.06
Methyl-5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate 97%
Methyl-5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₇H₇BrN₂O₂S
MW: 263,11 g/mol
Pto. de fusión: 61…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664428
Núm. CAS: 50593-91-4
ADR: 6.1,III