2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H64400.22EA
1020
EUR
H64400.22
H64400.14
H64400.06
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄BrFO MW: 203,01 g/mol |
Número MDL:
MFCD07782044 Núm. CAS: 891180-59-9 |