2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 97%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

H64361.06EA 323 EUR
H64361.06 H64361.03 H64361.MD
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862019
Núm. CAS: 505084-58-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR