2-Amino-4-bromopirimidina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H64358.MDEA 88.7 EUR
H64358.MD H64358.03
2-Amino-4-bromopirimidina 98%
2-Amino-4-bromopirimidina
Formula: C₄H₄BrN₃
MW: 174,00 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09999168
Núm. CAS: 343926-69-2