5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H64041.MDEA 29.7 EUR
H64041.MD H64041.06 H64041.03
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid 97%
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203,00 g/mol
Pto. de fusión: 193…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00496793
Núm. CAS: 37131-87-6