4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H63976.06EA 231 EUR
H63976.06 H63976.MD H63976.03
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192,99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09909611
Núm. CAS: 87600-98-4