3-Chloro-6-iodopyridazine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H63879.03EA 59.4 EUR
H63879.03 H63879.06
3-Chloro-6-iodopyridazine 97%
3-Chloro-6-iodopyridazine
Formula: C₄H₂ClIN₂
MW: 240,43 g/mol
Pto. de fusión: 110…120 °C
Número MDL: MFCD08275187
Núm. CAS: 135034-10-5