α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H63769.06EA
188
EUR
H63769.06
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 95%
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene
Formula:
C₇H₅Br₂F MW: 267,92 g/mol |
Número MDL:
MFCD09258959 Núm. CAS: 216755-57-6 ADR: 8,III |