Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate 96%
Proveedor: Thermo Scientific
H63541.06EA 455 EUR
H63541.06
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate 96%
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formula: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659908
Núm. CAS: 170235-26-4