Methyl-3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate 97%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

H63537.MDEA 28.2 EUR
H63537.MD H63537.03
Methyl-3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₆BrN₃O₂
MW: 232,03
Pto. de fusión: 172…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00834964
Núm. CAS: 6966-01-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR