(R)-2-Aminopropanamide hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H63535.06EA 196 EUR
H63535.06 H63535.03
(R)-2-Aminopropanamide hydrochloride 98%
(R)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Formula: C₃H₉ClN₂O
MW: 124,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 71810-97-4