N-Formyl-L-methionine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
H63493.06EA
290
EUR
H63493.06
H63493.03
H63493.MD
N-Formyl-L-methionine 95%
N-Formyl-L-methionine
Formula:
C₆H₁₁NO₃S MW: 177,2 g/mol |
Número MDL:
MFCD00021033 Núm. CAS: 4289-98-9 |