2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H63315.03EA 252 EUR
H63315.03 H63315.MD
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Pto. de fusión: 217…223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774132
Núm. CAS: 131747-41-6