DL-Glutamic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
H63075.22EA 170 EUR
H63075.22 H63075.36 H63075.14
DL-Glutamic acid 95%
DL-Glutamic acid
Formula: C₅H₉NO₄
Número MDL: MFCD00063113
Núm. CAS: 617-65-2
EINECS: 210-522-2