6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Proveedor: Thermo Scientific
H62168.03EA 549 EUR
H62168.03 H62168.MD
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formula: C14H18BNO4
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12755796
Núm. CAS: 943994-02-3