3-(Bromomethyl)thiophene 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H61497.03EA 128 EUR
H61497.03 H61497.06
3-(Bromomethyl)thiophene 97%
3-(Bromomethyl)thiophene
Formula: C₅H₅BrS
MW: 177,06 g/mol
Pto. Ebullición: 76 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,616
Número MDL: MFCD03840497
Núm. CAS: 34846-44-1
EINECS: 252-247-0