4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde 95%
Atención
H57011.MDEA 41.2 EUR
H57011.MD H57011.03
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde 95%
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Formula: C₁₄H₉F₃O
MW: 250,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631879
Núm. CAS: 343604-24-0