2-Bromo-3-hexylthiophene 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H56243.06EA 156 EUR
H56243.06
2-Bromo-3-hexylthiophene 98%
2-Bromo-3-hexylthiophene
Formula: C₁₀H₁₅BrS
MW: 247,20 g/mol
Densidad: 1,240
Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907959
Núm. CAS: 69249-61-2