1-Benzoylpiperazine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H55896.06EA 163 EUR
H55896.06 H55896.03
1-Benzoylpiperazine 97%
1-Benzoylpiperazine
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,24 g/mol
Pto. Ebullición: 145 °C (0,05 mmHg)
Pto. de fusión: 61…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00810192
Núm. CAS: 13754-38-6