5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine 96%
Atención
H54665.03EA 501 EUR
H54665.03 H54665.MD
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine 96%
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Formula: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Pto. de fusión: 108…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09031418
Núm. CAS: 914358-73-9