1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H54506.06EA 188 EUR
H54506.06 H54506.03
1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine 97%
1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine
Formula: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Pto. Ebullición: 231…232 °C
Densidad: 1,461
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04507522
Núm. CAS: 699-03-6