a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H52580.03EA 274 EUR
H52580.03 H52580.MD
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 97%
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide
Formula: C₁₅H₁₂FNO₂S
MW: 289,32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03787932
Núm. CAS: 165806-95-1