tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H52558.03EA 60.5 EUR
H52558.03 H52558.06
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₄INO₂
MW: 283,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09752821
Núm. CAS: 254454-54-1