Thiopicolinamide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Warning
Sinónimos: Pyridine-2-carbothioamide,2-Pyridinethioamide,2-Pyridylthiocarboxamide
H51710.06 H51710.14
H51710.06EA 39.7 EUR
H51710.06 H51710.14
Thiopicolinamide ≥97%
Thiopicolinamide
Formula: C₆H₆N₂S
MW: 138,19 g/mol
Pto. de fusión: 120…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00087576
Núm. CAS: 5346-38-3