N,N'-Dimorpholinomethane 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H51133.06EA 43.4 EUR
H51133.06 H51133.14
N,N'-Dimorpholinomethane 98%
N,N'-Dimorpholinomethane
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Pto. Ebullición: 122…124 °C (12 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023369
Núm. CAS: 5625-90-1