Ethyl-2-(pyridin-3-yloxy)acetate 98%
Atención
H33981.09EA 167 EUR
H33981.09 H33981.03
Ethyl-2-(pyridin-3-yloxy)acetate 98%
Ethyl-2-(pyridin-3-yloxy)acetate
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Densidad: 1,157
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00093962
Núm. CAS: 18342-98-8