Ethyl-2-fluoroisobutyrate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H32931.06EA 274 EUR
H32931.06
Ethyl-2-fluoroisobutyrate 97%
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Formula: C₆H₁₁FO₂
MW: 134,15 g/mol
Pto. Ebullición: 122…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062432
Núm. CAS: 55816-69-8
ADR: 3,III