5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H32596.03EA 176 EUR
H32596.03 H32596.MD
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C5H3ClN2O2
MW: 158,54
Pto. de fusión: 150…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033269
Núm. CAS: 36070-80-1