Ammonium O,O'-dimethyldithiophosphate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H32592.03EA 41.4 EUR
H32592.03 H32592.09
Ammonium O,O'-dimethyldithiophosphate 95%
Ammonium O,O'-dimethyldithiophosphate
Formula: C₂H₁₀NO₂PS₂
MW: 175,21 g/mol
Pto. de fusión: 146…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09753116
Núm. CAS: 1066-97-3
EINECS: 213-922-5