3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H32169.03EA 231 EUR
H32169.03
3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole 95%
3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole
Formula: C₇H₄ClN₃S
Pto. de fusión: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03066187
Núm. CAS: 131986-28-2