5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H31858.MDEA 177 EUR
H31858.MD H31858.03
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₇H₄F₃NO
MW: 175,11 g/mol
Pto. de fusión: 31…33 °C
Número MDL: MFCD07375388
Núm. CAS: 31224-82-5