2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H31822.03EA 195 EUR
H31822.03
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅HCl₂F₃N₂
MW: 216,98 g/mol
Pto. Ebullición: 49 °C (32 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426408
Núm. CAS: 3932-97-6
ADR: 8,II