1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H27288.06EA 281 EUR
H27288.06 H27288.03
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Formula: C₄H₇ClN₂
MW: 118,56 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 220 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114063
Núm. CAS: 127946-77-4
ADR: 6.1,III