6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H25896.14EA 125 EUR
H25896.14 H25896.06
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine 99%
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
Formula: C₈H₉N
MW: 119,17 g/mol
Pto. Ebullición: 87…88 °C (11 mmHg)
Densidad: 1,036
Pto. de inflamación: 67 °C (153 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005933
Núm. CAS: 533-37-9
EINECS: 208-564-1