Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine 94%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H25882.03EA 232 EUR
H25882.03 H25882.06
Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine 94%
Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine
Formula: C₃₀H₄₆ClO₂P
MW: 505,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458881
Núm. CAS: 212713-08-1
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,II