3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H25856.MEEA 394 EUR
H25856.ME
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonyl chloride 95%
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonyl chloride
Formula: C₃H₄ClF₃O₂S
MW: 196,58 g/mol
Pto. Ebullición: 77…78 °C (16 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06248898
Núm. CAS: 845866-80-0
ADR: 8,II