4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

H25831.03EA 303 EUR
H25831.03
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₀F₂O₂
MW: 164,15 g/mol
Pto. de fusión: 104…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788493
Núm. CAS: 122665-97-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR