2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A19750.03EA 54.2 EUR
A19750.03 A19750.06
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formula: C₁₁H₅F₆NO
MW: 281,16 g/mol
Pto. de fusión: 129…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075091
Núm. CAS: 35853-41-9
EINECS: 252-762-0