Tellurium, plasma standard solution, Te 10000 µg/ml, Specpure®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
47187.APEA 393 EUR
47187.AP
Tellurium, plasma standard solution, Te 10000 µg/ml, Specpure®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de telurio
Molecular Formula: Te in 30% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: UN1789
MDL No.: MFCD00134062